Stampa…
Tris(diethylamino)phosphine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
423080250 423080050 423081000
ACRO423080250EA 180 EUR
ACRO423080250 ACRO423080050 ACRO423081000
Tris(diethylamino)phosphine 95%
Tris(diethylamino)phosphine
Formula: C₁₂H₃₀N₃P
Punto di ebollizione: 111 °C (6 mmHg)
Densità: 0,89 g/cm³
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009041
CAS Number: 2283-11-6
EINECS: 218-920-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %