Stampa…
Benzyl mercaptan 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
421261000 421265000
ACRO421261000EA 45.8 EUR
ACRO421261000 ACRO421265000
Benzyl mercaptan 99%
Benzyl mercaptan
Formula: C₇H₈S
Punto di ebollizione: 195 °C
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 1,058 g/cm³
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004867
CAS Number: 100-53-8
EINECS: 202-862-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09456
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5735 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %