Stampa…
Tetramethylammonium perchlorate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
420560250 420561000
ACRO420560250EA 123 EUR
ACRO420560250 ACRO420561000
Tetramethylammonium perchlorate 98%
Tetramethylammonium perchlorate
Formula: C₄H₁₂ClNO₄
Peso molecolare: 173,6 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Densità: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043207
CAS Number: 2537-36-2
EINECS: 219-805-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (on dry base)
Water 1 to 7 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)