Stampa…
(±)-Alcol tetraidrofurfurilico 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (±)-Tetraidro-2-furilmetanolo
420440010 420442500 420440025
ACRO420440010EA 45.5 EUR
ACRO420440010 ACRO420442500 ACRO420440025
(±)-Alcol tetraidrofurfurilico 99+%
(±)-Alcool tetraidrofurfurilico
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 178 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1,0543 g/cm³
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005372
CAS Number: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA