Stampa…
1,4-Fenilendiammina bicloridrato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
417481000 417480250
ACRO417481000EA 69.9 EUR
ACRO417481000 ACRO417480250
1,4-Fenilendiammina bicloridrato 99+%
1,4-Fenilendiammina bicloridrato
Formula: C₆H₁₀Cl₂N₂
Punto di fusione: 275 °C
Densità: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013002
CAS Number: 624-18-0
EINECS: 210-834-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to purple-grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
GC ≥96.0 %