Stampa…
4-Nitrophthalic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
416120250 416121000
ACRO416120250EA 186 EUR
ACRO416120250 ACRO416121000
4-Nitrophthalic acid 99%
4-Nitrophthalic acid
Formula: C₈H₅NO₆
Peso molecolare: 211.13 g/mol
Punto di fusione: 165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007252
CAS Number: 610-27-5
EINECS: 210-215-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %