Stampa…
Rosso neutro, puro, certificato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
415490250 415491000
ACRO415490250EA 78.5 EUR
ACRO415490250 ACRO415491000
Rosso neutro, puro, certificato
Rosso neutro
Formula: C₁₅H₁₇ClN₄
Punto di fusione: 290 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012651
CAS Number: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571
Visualizza i codici
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 539 to 544 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.12
BSC Certification Passes