Stampa…
Methyl-p-toluate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
414961000 414962500 414960025 414960100
ACRO414961000EA 36.6 EUR
ACRO414961000 ACRO414962500 ACRO414960025 ACRO414960100
Methyl-p-toluate 99%
Methyl-p-toluate
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 220…223 °C
Punto di fusione: 32…35 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008441
CAS Number: 99-75-2
EINECS: 202-784-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
GC ≥98.5 %