Stampa…
N-Metilformammide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
414331000 414330010
ACRO414331000EA 28.2 EUR
ACRO414331000 ACRO414330010
N-Metilformammide 99%
N-Metilformammide
Formula: C₂H₅NO
Punto di ebollizione: 199…201 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –3,2 °C
Densità: 1,003 g/cm³
Flash Pt: 111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003280
CAS Number: 123-39-7
EINECS: 204-624-6
Merck Index: 13,00061
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %