Stampa…
Isoxazole 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
412930100 412930500
ACRO412930100EA 64 EUR
ACRO412930100 ACRO412930500
Isoxazole 99%
Isoxazole
Formula: C₃H₃NO
Peso molecolare: 69,06 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: 8 °C
MDL Number: MFCD00003149
CAS Number: 288-14-2
EINECS: 206-018-7
UN: 1993
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %