Stampa…
3,5-Dichlorosalicylaldehyde 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
407000050 407000250
ACRO407000050EA 42.4 EUR
ACRO407000050 ACRO407000250
3,5-Dichlorosalicylaldehyde 98+%
3,5-Dichlorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 723 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 91…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003320
CAS Number: 90-60-8
EINECS: 202-005-5
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 94 °C
Titration with TBAH ≥98.0 %