Stampa…
4-Cyanophenyl isocyanate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
405970050 405970250
ACRO405970050EA 112 EUR
ACRO405970050 ACRO405970250
4-Cyanophenyl isocyanate 95%
4-Cyanophenyl isocyanate
Formula: C₈H₄N₂O
Peso molecolare: 144,13 g/mol
Punto di ebollizione: 123 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 40465-45-0
EINECS: 254-934-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Crystalline needles or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 106 °C
GC ≥94 %