Stampa…
2-Chlorobenzoxazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-1,3-benzoxazole
404530100 404530500
ACRO404530100EA 66.4 EUR
ACRO404530100 ACRO404530500
2-Chlorobenzoxazole 98%
2-Chlorobenzoxazole
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,57 g/mol
Punto di ebollizione: 202 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 1,35 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
MDL Number: MFCD00005766
CAS Number: 615-18-9
EINECS: 210-414-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %