Stampa…
Cloroacetato di sodio 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Chloroacetic acid sodium salt
404415000 404410050 404410025
ACRO404415000EA 42 EUR
ACRO404415000 ACRO404410050 ACRO404410025
Cloroacetato di sodio 98%
Cloroacetato di sodio
Formula: C₂H₂ClNaO₂
Peso molecolare: 116,48 g/mol
Punto di fusione: 199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002684
CAS Number: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
UN: 2659
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02129
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
GC ≥97.5 %