Olio di ricino
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Punto di ebollizione:
229 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –10 °C Densità: 0,957 g/cm³ Flash Pt: 229 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00130746 CAS Number: 8001-79-4 EINECS: 232-293-8 Merck Index: 13,01908 |
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm) |
Acid value | ≤2 mg KOH/g |
Hydroxyl value | ≥150 mg KOH/g |
Iodine value | 82 to 90 g I2/100g |