Stampa…
Calcio formiato 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
403830010 403832500 403830025
ACRO403830010EA 151 EUR
ACRO403830010 ACRO403832500 ACRO403830025
Calcio formiato 98%, puro
Calcio formiato
Formula: C₂H₂CaO₄
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 2,009 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036108
CAS Number: 544-17-2
EINECS: 208-863-7
Merck Index: 12,01711
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +200° to +220° (20°C, 589 nm) (c=3, CHCl3)