ter-Butil etil etere 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
403530250
403531000
ACRO403530250EA
247
EUR
ACRO403530250
ACRO403531000
ter-Butil etil etere 97%
ter-Butil etil etere
Formula:
C₆H₁₄O Punto di ebollizione: 71 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –94 °C Densità: 0,75 g/cm³ Flash Pt: –19 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009225 CAS Number: 637-92-3 EINECS: 211-309-7 UN: 1179 ADR: 3,II Merck Index: 13,03809 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3746 to 1.3766 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |