Stampa…
Benzoylacetonitrile 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
402000050 402000250
ACRO402000050EA 56.6 EUR
ACRO402000050 ACRO402000250
Benzoylacetonitrile 98+%
Benzoylacetonitrile
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001942
CAS Number: 614-16-4
EINECS: 210-369-1
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.0 %