Stampa…
2-Amino-1,3-propanediol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Serinol, 2-Amino-1,3-dihydroxy propane, 2-Aminopropane-1,3-diol
401030050 401030250
ACRO401030050EA 59.7 EUR
ACRO401030050 ACRO401030250
2-Amino-1,3-propanediol 98%
2-Amino-1,3-propanediol
Formula: C₃H₉NO₂
Peso molecolare: 91,11 g/mol
Punto di ebollizione: 115…116 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 52…56 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051487
CAS Number: 534-03-2
EINECS: 208-584-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Adhering crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %