Stampa…
2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Aminophenethyl alcohol
400930250 400931000
ACRO400930250EA 74.5 EUR
ACRO400930250 ACRO400931000
2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Punto di ebollizione: 235 - 255 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 104…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007922
CAS Number: 104-10-9
EINECS: 203-174-8
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥96.0 %