N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylsilyl chloride
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Punto di ebollizione: 145…147 °C (760 mmHg) Punto di fusione: -41 °C Densità: 0,974 g/cm³ Flash Pt: 34 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008269 CAS Number: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 UN: 2920 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
GC | ≤1.5 % TMCS |