Stampa…
α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-4-nitrophenol, 2-Hydroxy-5-nitrobenzyl bromide, Koshland Reagent I
388520050 388520250
ACRO388520050EA 34.4 EUR
ACRO388520050 ACRO388520250
α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
α-Bromo-4-nitro-o-cresol
Formula: C₇H₆BrNO₃
Punto di fusione: 145…149 °C
Densità: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007340
CAS Number: 772-33-8
EINECS: 212-248-9
UN: 2923
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
Titration Argentometric ≥94 %