Sodio perborato monoidrato 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
386410250
386412500
386410010
ACRO386410250EA
28.6
EUR
ACRO386410250
ACRO386412500
ACRO386410010
Sodio perborato monoidrato 95%
Sodio perborato monoidrato
Formula:
BH₂NaO₄·1H₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149230 CAS Number: 10332-33-9 EINECS: 239-172-9 UN: 3377 ADR: 5.1,III |
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥94 % (active oxygen) |