Stampa…
4-Bromo-N-methylaniline 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
383200010 383200050
ACRO383200010EA 50.8 EUR
ACRO383200010 ACRO383200050
4-Bromo-N-methylaniline 97%
4-Bromo-N-methylaniline
Formula: C₇H₈BrN
Punto di ebollizione: 123…125 °C (7 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03030391
CAS Number: 6911-87-1
UN: 2810
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to brown to dark purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6110 to 1.6150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %