Stampa…
3,3,3-Trifluoropropionic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,3,3-Trifluoropropanoic acid
381070010 381070050 381071000
ACRO381070010EA 43.9 EUR
ACRO381070010 ACRO381070050 ACRO381071000
3,3,3-Trifluoropropionic acid 98%
3,3,3-Trifluoropropionic acid
Formula: C₃H₃F₃O₂
Peso molecolare: 128,05 g/mol
Punto di ebollizione: 146 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 9,7 °C
Densità: 1,45 g/cm³
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153292
CAS Number: 2516-99-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %