Stampa…
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
377010250 377011000
ACRO377010250EA 41.1 EUR
ACRO377010250 ACRO377011000
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide 99%
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Punto di fusione: 75…77 °C
MDL Number: MFCD00023097
CAS Number: 883-44-3
EINECS: 212-931-1
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥98.5 %