Stampa…
Formylhydrazine 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
376060250 376061000
ACRO376060250EA 75 EUR
ACRO376060250 ACRO376061000
Formylhydrazine 90%
Formylhydrazine
Formula: CH₄N₂O
Punto di ebollizione: 90 °C (0,7 mmHg)
Punto di fusione: 51…58 °C
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007589
CAS Number: 624-84-0
EINECS: 210-867-9
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to pink Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 59 °C
Titration with KIO3 88 to 112 %