Stampa…
3-Fluoro-p-anisidine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-anisidine, 3-Fluoro-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-fluoroanisole
375880010 375880050
ACRO375880010EA 34.3 EUR
ACRO375880010 ACRO375880050
3-Fluoro-p-anisidine 99%
3-Fluoro-p-anisidine
Formula: C₇H₈FNO
Punto di ebollizione: 135 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 81…84 °C
MDL Number: MFCD00075040
CAS Number: 366-99-4
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light beige to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %