Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
375830010 375830100
ACRO375830010EA 37.4 EUR
ACRO375830010 ACRO375830100
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₈F₃N
Peso molecolare: 175,15 g/mol
Punto di ebollizione: 79…82 °C (15 mmHg)
Densità: 1,229 g/cm³
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010220
CAS Number: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %