Stampa…
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
371360010 371360050
ACRO371360010EA 34.1 EUR
ACRO371360010 ACRO371360050
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 98%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formula: C₄HBrCl₂N₂
Peso molecolare: 227,87 g/mol
Punto di ebollizione: 128 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 29…30 °C
Densità: 1,781 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00127818
CAS Number: 36082-50-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %