Stampa…
Ethyl benzoylacetate 90%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate
370850050 370850500 370851000 370855000
ACRO370850050EA 22.3 EUR
ACRO370850050 ACRO370850500 ACRO370851000 ACRO370855000
Ethyl benzoylacetate 90%
Ethyl benzoylacetate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,21 g/mol
Punto di ebollizione: 265 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: < 0 °C
Densità: 1,106 g/cm³
Flash Pt: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009196
CAS Number: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Merck Index: 13,03803
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥88 %