Stampa…
2,4-Dimethoxybenzylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
369950050 369950250
ACRO369950050EA 53.8 EUR
ACRO369950050 ACRO369950250
2,4-Dimethoxybenzylamine 98%
2,4-Dimethoxybenzylamine
Formula: C₉H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 140 °C (760 mmHg)
Densità: 1,113 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052393
CAS Number: 20781-20-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %