Stampa…
4-Phenylbenzyl bromide 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
368950050 368950250
ACRO368950050EA 88.8 EUR
ACRO368950050 ACRO368950250
4-Phenylbenzyl bromide 96%
4-Phenylbenzyl bromide
Formula: C₁₃H₁₁Br
Punto di fusione: 83…86 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017869
CAS Number: 2567-29-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 86 °C
GC ≥95 %