Stampa…
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromopyrimidin-2-ylamine, 5-Bromopyrimidin-2-amine
368580010 368580050
ACRO368580010EA 34.5 EUR
ACRO368580010 ACRO368580050
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
2-Amino-5-bromopyrimidine
Formula: C₄H₄BrN₃
Peso molecolare: 174 g/mol
Punto di fusione: 239…244 °C
Flash Pt: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012341
CAS Number: 7752-82-1
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 244 °C
HPLC ≥96.0 %