Stampa…
5-Bromo-2-chloropyrimidine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
368482500 368480050
ACRO368482500EA 27.1 EUR
ACRO368482500 ACRO368480050
5-Bromo-2-chloropyrimidine 96%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Formula: C₄H₂BrClN₂
Peso molecolare: 193,43 g/mol
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00483232
CAS Number: 32779-36-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %