Stampa…
8-Bromocaprylic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
367660100 367660500
ACRO367660100EA 121 EUR
ACRO367660100 ACRO367660500
8-Bromocaprylic acid 95%
8-Bromocaprylic acid
Formula: BrH₂C(CH₂)₆COOH
Punto di ebollizione: 147…150 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 36…41 °C
Densità: 1,324 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00004430
CAS Number: 17696-11-6
UN: 3261
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥94 %