Stampa…
Tri-tert-butylphosphine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tri-t-butylphosphine, Tris(1,1-dimethylethyl)phosphine
360890010 360890050
ACRO360890010EA 89.8 EUR
ACRO360890010 ACRO360890050
Tri-tert-butylphosphine 95%
Tri-tert-butylphosphine
Formula: C₁₂H₂₇P
Peso molecolare: 202,32 g/mol
Punto di ebollizione: 102…103 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 30 °C
Flash Pt: –17 °C
MDL Number: MFCD00015006
CAS Number: 13716-12-6
EINECS: 237-266-4
UN: 2846
ADR: 4.2,I
Visualizza i codici
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %