Stampa…
6-Aminonicotinonitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyanopyridine, 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
357620050 357620250
ACRO357620050EA 87.1 EUR
ACRO357620050 ACRO357620250
6-Aminonicotinonitrile 98%
6-Aminonicotinonitrile
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,13 g/mol
Punto di ebollizione: 240…250 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 159…165 °C
MDL Number: MFCD00128902
CAS Number: 4214-73-7
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
GC ≥97.5 %