Stampa…
3,5-Dimethylbenzyl bromide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
355560250 355560050
ACRO355560250EA 128 EUR
ACRO355560250 ACRO355560050
3,5-Dimethylbenzyl bromide 98%
3,5-Dimethylbenzyl bromide
Formula: C₉H₁₁Br
Punto di ebollizione: 101…103 °C (8 mmHg)
Punto di fusione: 36…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013539
CAS Number: 27129-86-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %