Stampa…
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
354180250 354180050 354181000
ACRO354180250EA 200 EUR
ACRO354180250 ACRO354180050 ACRO354181000
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate 99%
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Formula: C₁₀H₁₉F₆N₂P
Punto di fusione: –73,5 °C
Densità: 1,3045 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093296
CAS Number: 304680-35-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
NMR ≥98.5 %