1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
Formula:
C₈H₁₅F₆N₂P Punto di ebollizione: >340 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 6,5 °C Densità: 1,3727 g/cm³ Flash Pt: ≥ 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093295 CAS Number: 174501-64-5 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.0 % |