Stampa…
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
354090050 354090250 354091000 354095000
ACRO354090050EA 25 EUR
ACRO354090050 ACRO354090250 ACRO354091000 ACRO354095000
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride 98+%
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Formula: C₈H₁₅ClN₂
Punto di ebollizione: ? 200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 73 °C
Densità: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095425
CAS Number: 79917-90-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Cream to yellow to orange Powder or crystals or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %