Stampa…
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
354080050 354080250 354081000
ACRO354080050EA 25.5 EUR
ACRO354080050 ACRO354080250 ACRO354081000
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride 97%
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Formula: C₆H₁₁ClN₂
Peso molecolare: 146,62 g/mol
Punto di fusione: 77…79 °C
Densità: ~ 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074843
CAS Number: 65039-09-0
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to orange Adhering powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %