Stampa…
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
351760010 351760050 351760250
ACRO351760010EA 39.4 EUR
ACRO351760010 ACRO351760050 ACRO351760250
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166.18 g/mol
Punto di fusione: 221…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016536
CAS Number: 4919-37-3
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light beige to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 221 to 226 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %