Stampa…
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
351170050 351170250
ACRO351170050EA 57.1 EUR
ACRO351170050 ACRO351170250
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO₃
Punto di ebollizione: 106 °C (0,1 mmHg)
Densità: 1,155 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00017150
CAS Number: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
UN: 2735
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %