2-(3-Bromophenyl)ethanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
350560010
350560050
350560250
ACRO350560010EA
45
EUR
ACRO350560010
ACRO350560050
ACRO350560250
2-(3-Bromophenyl)ethanol 97%
2-(3-Bromophenyl)ethanol
Formula:
C₈H₉BrO Punto di ebollizione: 107…110 °C (1 mmHg) Densità: 1,478 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191857 CAS Number: 28229-69-8 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |