Stampa…
2-Chloro-4,6-difluoroaniline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
350200010 350200050
ACRO350200010EA 109 EUR
ACRO350200010 ACRO350200050
2-Chloro-4,6-difluoroaniline 97%
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
Formula: C₆H₄ClF₂N
Peso molecolare: 163,55 g/mol
Punto di fusione: 28…33 °C
MDL Number: MFCD00142892
CAS Number: 36556-56-6
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white to grey-green Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %