Perossido di butile terziario 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₈O₂ Punto di ebollizione: 109…110 °C Punto di fusione: –30 °C Densità: 0,8 g/cm³ Flash Pt: 6 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008803 CAS Number: 110-05-4 EINECS: 203-733-6 UN: 3107 ADR: 5.2, Merck Index: 12,03515 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3880 to 1.3900 (20°C, 589 nm) |
GC | ≤0.1 % Tert-butyl hydroperoxide |