Stampa…
Blu di Toluidina O, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
348600050 348600250 348601000
ACRO348600050EA 41.8 EUR
ACRO348600050 ACRO348600250 ACRO348601000
Blu di Toluidina O, puro
Toluidine blue O
Formula: C₁₅H₁₆ClN₃S
Peso molecolare: 305,83 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011934
CAS Number: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Index: 12,09658
Visualizza i codici
Appearance Dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies