Stampa…
tert-Butyl chloroacetate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
347230250 347231000 347235000
ACRO347230250EA 25 EUR
ACRO347230250 ACRO347231000 ACRO347235000
tert-Butyl chloroacetate 97%
tert-Butyl chloroacetate
Formula: C₆H₁₁ClO₂
Punto di ebollizione: 48…49 °C (11 mmHg)
Densità: 1,053 g/cm³
Flash Pt: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000930
CAS Number: 107-59-5
EINECS: 203-506-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01562
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %